Print…
Acetato de terc-butilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,1-Dimethylethyl acetate
107765000 107760025
ACRO107765000EA 86 EUR
ACRO107765000 ACRO107760025
Acetato de terc-butilo 99%
Acetato de terc-butilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 98 °C (760 mmHg)
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008807
Número CAS: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN: 1123
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01536
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥88.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %