Print…
Acetato de isopentilo 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 65.1 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Acetato de isopentilo 99+%, puro
Acetato de isopentilo
Fórmula: C₇H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 142 °C (756 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,874 g/cm³
Ponto de Inflamação: 25 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008946
Número CAS: 123-92-2
UN: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g