Print…
Acetato de isobutilo, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl acetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
94823-5ML-F 94823-1ML-F
94823-5ML-FEA 139 EUR
94823-5ML-F 94823-1ML-F
Acetato de isobutilo, Supelco®
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa65fe5419c609f9b5c96ef8ab7df936eb572ce&vid=d94b848513afaa8b1d1a6e6cd3a4e9b3a928727c&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c961390195eecf764649b187a0fd2ace9a3e3927&vid=a0181cadc76dae1cc13c313b72f093db059bcffd&prid=web&clid=SAPDAM