Print…
Acetato de isobutilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20557.0100 8.20557.1000
8.20557.0100EA 18.9 EUR
8.20557.0100 8.20557.1000
Acetato de isobutilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 118 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05147
Encomendar
Solubility 7 g/l (20 °C)
Melting Point -99 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 116 - 118 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Refractive Index 1.3877 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.4 - 10.5 %(V)
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
pH 5 (4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 510 °C
Evaporation number 8