Print…
Acetato de isobutilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methylpropyl acetate
259830010 259830025 259830250 259830000
ACRO259830010EA 45.5 EUR
ACRO259830010 ACRO259830025 ACRO259830250 259830000.
Acetato de isobutilo 98%
Acetato de isobutilo
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 118
Ponto de Fusão: –99 °C
Densidade: 0.873 g/cm³
Ponto de Inflamação: 18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008932
Número CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN: 1213
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05147
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.03 %
Density (20°C) 0.871 to 0.875 kg/l
GC ≥97.5 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %