Acetato de sec-butilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Methylpropyl acetate
L13892.14
L13892.22
L13892.14EA
31.3
EUR
L13892.14
L13892.22
Acetato de sec-butilo ≥98%
Acetato de sec-butilo
Purity: 98%
CAS No.: 105-46-4
Molecular Formula: C6H12O2
Formula Weight: 116.16
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Melting Point: -99°
Boiling Point: 111-112°
Beilstein Reference: 1720689
Merck Reference: 14,1536
UN No.: 1123
MDL No.: MFCD00009328
Fórmula:
C₆H₁₂O₂ Peso Molecular: 116.16 g/mol Ponto de ebulição: 111…112 °C Ponto de Fusão: –99 °C Densidade: 0.872 Ponto de Inflamação: 16 °C (60 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009328 Número CAS: 105-46-4 EINECS: 203-300-1 UN: 1123 ADR: 3 III Merck Index: 13,01535 |