Print…
Diacetyl, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
11038-1ML-F 11038-5ML-F
11038-1ML-FEA 44.9 EUR
11038-1ML-F 11038-5ML-F
Diacetyl, Supelco®
Diacetyl
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008756
Número CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48d024113967a26b0172df56c89475593c6607e4&vid=406054f88106ad0dd6e33ff06201653181cdb620&prid=web&clid=SAPDAM