Print…
Diacetyl para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
8.03528.0100EA 46.9 EUR
8.03528.0100 8.03528.0250 8.03528.0002
Diacetyl para síntese, Sigma-Aldrich®
Diacetyl
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,9904 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008756
Número CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
Encomendar
Solubility 200 g/l (25 °C)
Melting Point -2 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Boiling Point 89 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 52 hPa (20 °C)
Flash Point 5 °C
Explosion Limit 2.4 - 13.0 %(V)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C
Synonyms 2,3-Butanedione, 2,3-Butadione, Dimethyldiketon, Dimethylglyoxal
Hill Formula C4H6O2
Chemical Formula CH3COCOCH3