Print…
Diacetyl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
107650050 107651000 107655000
ACRO107650050EA 35.2 EUR
ACRO107650050 ACRO107651000 ACRO107655000
Diacetyl 99%
Diacetyl
Fórmula: C₄H₆O₂
Ponto de ebulição: 190 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 4…2 °C
Densidade: 0,985 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008756
Número CAS: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02985
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.98 to 0.99
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test