3,4-Hexanedione 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L06655.14
L06655.22
L06655.14EA
44.2
EUR
L06655.14
L06655.22
3,4-Hexanedione 94%
3,4-Hexanedione
Purity: 94%
CAS No.: 4437-51-8
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.15
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4120
Melting Point: -10°
Boiling Point: 129-131°
Beilstein Reference: 1700837
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00010237
Fórmula:
C₆H₁₀O₂ Peso Molecular: 114.14 g/mol Ponto de ebulição: 129…131 °C Ponto de Fusão: –10 °C Densidade: 0.941 Ponto de Inflamação: 29 °C (84 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010237 Número CAS: 4437-51-8 EINECS: 224-651-7 UN: 1224 ADR: 3 III |