Print…
3,4-Hexanedione 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
293270250 293272500
ACRO293270250EA 30.7 EUR
ACRO293270250 ACRO293272500
3,4-Hexanedione 96%
3,4-Hexanedione
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 129
Ponto de Fusão: –10 °C
Densidade: 0.941 g/cm³
Ponto de Inflamação: 29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010237
Número CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
UN: 1224
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.93 to 0.95