Print…
Acetonylacetone 97
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexane-2,5-dione, 2,5-Hexanedione
B25686.14 B25686.22 B25686.36
B25686.14EA 36.4 EUR
B25686.14 B25686.22 B25686.36
Acetonylacetone 97
Acetonylacetone
Purity: 97% CAS No.: 110-13-4 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -6° Boiling Point: 192-193° Beilstein Reference: 506525 Merck Reference: 14,71 MDL No.: MFCD00008792
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 192…193 °C
Ponto de Fusão: –6 °C
Densidade: 0.976
Ponto de Inflamação: 78 °C (172 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008792
Número CAS: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable