Print…
2,4-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: ACAC, 2,4-Pentanedione
10916-185KG 10916-1KG 10916-25KG
SIAL10916-185KGEA 5550 EUR
SIAL10916-185KG SIAL10916-1KG SIAL10916-25KG
2,4-Pentanodiona, Sigma-Aldrich®
2,4-Pentanodiona
Embalagem: produced by Wacker Chemie AG
Fórmula: CH₃COCH₂COCH₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 140.4
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008787
Número CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM