Print…
2,4-Pentanodiona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: ACAC, 2,4-Pentanedione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.00023.0005 8.00023.0250 8.00023.1000 8.00023.9010
8.00023.0005EA 18 EUR
8.00023.0005 8.00023.0250 8.00023.1000 8.00023.9010
2,4-Pentanodiona para síntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Pentanodiona
Fórmula: CH₃COCH₂COCH₃
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 140.4
Ponto de Fusão: –23 °C
Densidade: 0.96945 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 30
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008787
Número CAS: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN: 2310
ADR: 3 (6.1) III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Solubility 200 g/l (20 °C)
Melting Point -23 °C
Molar Mass 100.12 g/mol
Boiling Point 138 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (20 °C)
Flash Point 34 °C
Explosion Limit 2.4 - 11.4 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 340 °C
Evaporation Number 20