2,4-Pentanodiona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-54-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 34°(93°F)
Physical Form: Clear liquid
Density: 0.973
Refractive Index: 1.4520
Appearance: Colourless
Melting Point: -23°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 741937
Merck Reference: 14,81
UN No.: 2310
MDL No.: MFCD00008787
Fórmula:
CH₃COCH₂COCH₃ Ponto de ebulição: 140…141 °C Ponto de Fusão: –23 °C Densidade: 0,973 Ponto de Inflamação: 34 °C (93 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008787 Número CAS: 123-54-6 EINECS: 204-634-0 UN: 2310 ADR: 3,III Merck Index: 14,81 |