2,3-Pentanodiona ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Pentane-2,3-dione
A13116.14
A13116.22
A13116.14EA
39.4
EUR
A13116.14
A13116.22
2,3-Pentanodiona ≥97%
2,3-Pentanodiona
Purity: 97%
CAS No.: 600-14-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4050
Odour: Odourless
Melting Point: -52°
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1699638
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00009313
Fórmula:
C₅H₈O₂ Peso Molecular: 100.12 g/mol Ponto de ebulição: 110 Ponto de Fusão: –52 °C Densidade: 0.96 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 18 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009313 Número CAS: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 UN: 1224 ADR: 3 II |