Print…
2,3-Hexanedione para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18732.0025 8.18732.0100
8.18732.0025EA 84.6 EUR
8.18732.0025 8.18732.0100
2,3-Hexanedione para síntese, Sigma-Aldrich®
2,3-Hexanedione
Fórmula: C₆H₁₀O₂
Peso Molecular: 114.14 g/mol
Ponto de ebulição: 130
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 29
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009398
Número CAS: 3848-24-6
EINECS: 223-350-8
UN: 1224
ADR: 3 III
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 114.15 g/mol
Boiling Point 130 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (20 °C)
Flash Point 28 °C
Explosion Limit 1.2 - 5.9 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)