Print…
1,3-Dihidroxiacetona, extra puro para cosmético
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dihydroxyacetone
1.10150.1000 1.10150.9026
1.10150.1000EA 747 EUR
1.10150.1000 1.10150.9026
1,3-Dihidroxiacetona, extra puro para cosmético
1,3-Dihidroxiacetona
Fórmula: C₃H₆O₃
Peso Molecular: 90.08 g/mol
Ponto de Fusão: 75
Densidade: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004670
Número CAS: 96-26-4
EINECS: 202-494-5