Print…
Acetona, anidro (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
83683.230EA 48.9 EUR
83683.230 83683.290 83683.269
Acetona, anidro (max. 0.01% H₂O) ≥99.8%
Acetona
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
250 and 500 ml bottles with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95.4 °C
Densidade: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water Max. 0.0100 %