Print…
Acetona 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
83656.320EA 75.9 EUR
83656.320 83656.290
Acetona 99,7, PESTINORM® Pest_Residual
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95.4 °C
Densidade: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99,7 %
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0,2 %
Pesticide analysis (Lindane/ECD) Max. 5 ng/l