Acetona ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
|
Perigo
|
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
20067.320EA
82.2
EUR
20067.320
20067.290
Acetona ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Acetona
Fórmula:
CH₃COCH₃ Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –95,4 °C Densidade: 0,792 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008765 Número CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.2 % |
Absorbance (345 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (350 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (360 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (345 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (350 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (360 nm) | Min. 98 % |