Print…
Registadores de temperatura e humidade, testo 175 e 176
Fornecedor: Testo
0572.1754 0572.1751 0572.1752 0572.1753 0572.1761 0572.1762 0572.1763 0572.1764 0554.1702 0554.1703 0572.1765 0572.1766 0572.1767 0572.1750 0554.1841
620-1843EA 333 EUR
620-1843 620-1840 620-1841 620-1842 620-1844 620-1845 620-1846 620-1847 620-1835 620-1836 620-1848 620-1849 620-1850 620-2363 TEST0554.1841
Registadores de temperatura e humidade, testo 175 e 176
Registadores de dados
Os registadores da série 175 series são registadores polivalentes e compactos para a medição de temperatura e humidade. A série 176 pode medir a pressão e contém registadores adequados para aplicações exigentes nos laboratórios.
  • Data security: Password protection, anti-theft lock
  • Non volatile memory: 1 million values (testo 175) and 2 million (testo 176)
  • ComSoft Basic 5 software can be downloaded free from the supplier's website with mandatory registration
* These models are not suitable for condensing atmosphere. For continuous applications in high humidity (>80% RH at ≤30 °C for >12 h, >60% RH at >30 °C for >12 h), please contact us.
Fornecimento: Supplied with a long life battery (up to eight years service, depending on the series), without USB cable and software.