Print…
Acetona ≥99%, TECHNICAL
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
20063.558EA 1060 EUR
20063.558 20063.365 20063.296 20063.930 20063.467 20063.412
Acetona ≥99%, TECHNICAL
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58,08 g/mol
Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95,4 °C
Densidade: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Encomendar
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test