Print…
Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Fornecedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
MQ200
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
1.00013.1000EA 93 EUR
1.00013.1000 1.00013.2500 1.00013.6010 1.00013.6025 1.00013.6190 1.00013.9950 1.00013.9180 1.00013.9911
Acetona, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., JP, NF, extra_pure suitable for use as excipient, SAFC®
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95.4 °C
Densidade: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: <–20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM