Print…
Data loggers USB multi-usos, EBI310, EBI310 TE, EBI310 TH
Fornecedor: EBRO
1340-6331 1340-6336 1340-6337 1340-6339
620-1814EA 304 EUR
620-1814 620-2391 620-2392 620-2760
Data loggers USB multi-usos, EBI310, EBI310 TE, EBI310 TH
Registadores de dados
Data loggers fáceis de usar com ligação USB monitorizam a temperatura e/ou humidade durante o transporte e armazenamento de produtos perecíveis, farmacêuticos ou médicos e durante o transporte de medicamentos, vacinas ou amostras de sangue. Não necessitam de interface para programação ou leitura. É gerado um relatório automático em pdf sem necessidade de software.
  • Plugue USB, nenhum software necessário
  • Relatórios automáticos em PDF
  • Indicação de status de alarme via LED piscando vermelho e amarelo
  • Modos de medição: medição infinita, Iniciar/Parar, medição até o final da memória, começar pressionando a tecla
  • Taxa de amostragem: 1 segundo a 24 horas
  • Os dispositivos são entregues com um certificado de calibração de três pontos (−20, 0 e +60 °C)
EBI 310 é a versão de alta precisão
EBI 310 TE é para medição de alta e baixa temperatura
EBI 310 DI é para medições precisas de temperatura de gelo seco
EBI 310 TX é um registrador de dados USB multiuso com adaptador de temperatura de dois canais
EBI 310 TH é dedicado ao monitoramento da umidade relativa no armazenamento e durante o transporte
Os data loggers podem ser programados gratuitamente no site www.ebi300.com. Para programar o data logger e avaliar os dados é necessário apenas um PC com acesso à internet e um leitor de PDF. A caixa é robusta e à prova de água (IP 65).
*Temperatura interna
**Temperatura externa
Certificações: Em conformidade com as normas FDA 21 CFR Part 11, DIN EN 12830 e ATP.
Informações de encomenda: For model EBI 310 TX, up to two exchangeable probes can be connected; not included.
Fornecimento: Supplied with a 2 year life battery. Calibration certificate included.