Print…
Barquinhos de pesagem
Fornecedor: Brand
155540 155542 155544 155546 155548 155550
BRAA155540EA 48.4 EUR
BRAA155540 BRAA155542 BRAA155544 BRAA155546 BRAA155548 BRAA155550
Barquinhos de pesagem
Barquinhos Barquinhos de Pesagem
Polystyrene, impact resistant, antistatic.
  • Light and flat design
  • Wall thickness approximately 0,2 mm