Print…
VWR® Rota-Rack, Suportes para tubos de ensaio, girando
Fornecedor: VWR Collection
211-0378EA 177 EUR
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Suportes para tubos de ensaio, girando
Suportes/Racks Tube Racks
PP.
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Tipo A: com um lado para 2 tubos de 50 ml, outro para 8 tubos de 15 ml, outro para 6 tubos de 20 mm e outro para 10 tubos com diâmetros compreendidos entre 10 e 13 mm
  • Tipo B: com um lado para 6 tubos de 15 ml, outro para 9 microtubos de 1,5/2,0 ml, outro para 12 microtubos de 0,5/0,6 ml e outro para 32 tubos de PCR de 0,2 ml ou quatro tiras com oito tubos de PCR
Suportes com quatro módulos com rotação independente nas cores púrpura, azul, verde e amarelo, para carregamento simultâneo com tubos de ensaio, tubos de cultura, tubos de centrífuga ou microtubos de diferentes tamanhos.