Print…
Balões volumétricos, classe A, graduação azul, BLAUBRAND® PURprotect
Fornecedor: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 93.3 EUR
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Balões volumétricos, classe A, graduação azul, BLAUBRAND® PURprotect
Balões Balões Volumétricos
De vidro borossilicato 3.3, revestimento de plástico PUR, com rolha de PP.
  • Calibrados para conter (TC, In), inclui um certificado de lote
  • No caso de calor seco, a temperatura de funcionamento máxima é de 135 ºC (tempo de exposição <30 min)
  • Autoclavagem frequente a 121 ºC reduz a proteção que contém os estilhaços
  • Temperatura máxima de limpeza de 95 ºC
  • Marcação DE-M
O revestimento PUR envolve os balões como uma película protetora. Em caso de quebra do vidro, o revestimento de segurança ajuda a conter os fragmentos. Em comparação com os balões de vidro sem revestimento, a carga eletroestática não aumenta. O revestimento azul claro facilita a distinção ótica.
*Boca larga.
Certificações: Norma DIN EN ISO 1042.