Acetona ≥99.5% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.5+%
CAS No.: 67-64-1
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: -17°(1°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.791
Refractive Index: 1.3590
Appearance: Colourless
Odour: Characteristic
Melting Point: -94°
Boiling Point: 56°
Beilstein Reference: 635680
Merck Reference: 14,66
UN No.: 1090
MDL No.: MFCD00008765
Fórmula:
CH₃COCH₃ Ponto de ebulição: 56 °C Ponto de Fusão: –94 °C Densidade: 0,791 Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008765 Número CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119471330-49 Merck Index: 14,66 |