Print…
Acetona 99.5% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
327840010 327840025
ACRO327840010EA 39.1 EUR
ACRO327840010 ACRO327840025
Acetona 99.5% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 56 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Methanol ≤0.05 % (GC)