Print…
Acetona 99.9% Residual, polyaromatic hydrocarbon_traceana
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
326740010 326740025
326740010.EA 39.6 EUR
326740010. 326740025.
Acetona 99.9% Residual, polyaromatic hydrocarbon_traceana
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
UV at 350 nm A: ≤0.009
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %