Print…
Acetona Residual
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Dimetilcetona
326570010 326570025
ACRO326570010EA 34.3 EUR
ACRO326570010 ACRO326570025
Acetona Residual
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Peso Molecular: 58.08 g/mol
Ponto de ebulição: 56.2
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0.79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 %
GC (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test
Residue after evaporation ≤2 ppm