Print…
Acetona 99.8% para HPLC
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
268310010 268310025
ACRO268310010EA 64.8 EUR
ACRO268310010 ACRO268310025
Acetona 99.8% para HPLC
Acetona
Fórmula: CH₃COCH₃
Ponto de ebulição: 56,2 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 0,79 g/cm³
Ponto de Inflamação: –20 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008765
Número CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.8 %
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered