Print…
Metiletilcetona ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Butanona
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm. Embalado em atmosfera de azoto.
25643.294EA 88.6 EUR
25643.294 25643.328
Metiletilcetona ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® para HPLC
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 79.6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C (DIN 51755 Part 1)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.7 %
Acidity (at filling) Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Transmittance (335 nm) Min. 40 %
Transmittance (340 nm) Min. 80 %
Transmittance (350 nm) Min. 98 %