Print…
Metiletilcetona, EMPLURA®, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Butanona
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.06014.2500 1.06014.6025 1.06014.9190
1.06014.2500EA 87.2 EUR
1.06014.2500 1.06014.6025 1.06014.9190
Metiletilcetona, EMPLURA®, Supelco®
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 79.6
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 0.8054 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM