Print…
Metiletilcetona, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
8052.1000EA 56.7 EUR
8052.1000 8052.2500 8052.9025
Metiletilcetona, BAKER ANALYZED®, Reagente de Laboratório, J.T.Baker®
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Ponto de ebulição: 79,6 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –86 °C
Densidade: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Assay (by GC) min. 99 %
Acidity (as CH3COOH) max. 0.003 %
Boiling Range max. 1.5 °C
Density (g/ml) at 25°C 0.797 - 801.000
Recorded Boiling Point 79.6 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1