Metiletilcetona 99+% ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 78-93-3
Molecular Formula: C4H8O
Formula Weight: 72.11
Flash Point: -3°(26°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.805
Refractive Index: 1.3790
Odour: Characteristic
Melting Point: -87°
Boiling Point: 80°
Beilstein Reference: 741880
Merck Reference: 14,6072
UN No.: 1193
MDL No.: MFCD00011648
Fórmula:
C₂H₅COCH₃ Ponto de ebulição: 80 °C Ponto de Fusão: –87 °C Densidade: 0,805 Ponto de Inflamação: –3 °C (26 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011648 Número CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 UN: 1193 ADR: 3,II ALCANCE: 01-2119457290-43 Merck Index: 14,6072 |