Print…
Metiletilcetona 99+% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
327910010 327910025
327910010.EA 49.5 EUR
327910010. 327910025.
Metiletilcetona 99+% para uso eletrônico (MOS) livre de resíduos
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Ponto de ebulição: 80 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –87 °C
Densidade: 0,806 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Arsenic (As) ≤20 ppb
Barium (Ba) ≤20 ppb
Copper (Cu) ≤10 ppb
Iron (Fe) ≤50 ppb
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm