Print…
Metiletilcetona 99+% para espectroscopia
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Butanona
213015000 213010025
ACRO213015000EA 59.2 EUR
ACRO213015000 ACRO213010025
Metiletilcetona 99+% para espectroscopia
Metiletilcetona
Fórmula: C₂H₅COCH₃
Peso Molecular: 72.11 g/mol
Ponto de ebulição: 79.6
Ponto de Fusão: –87 °C
Densidade: 0.806 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011648
Número CAS: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3 II
ALCANCE: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 350 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %