Print…
VWR®, Sacos descartáveis
Fornecedor: VWR Collection
129-0582EA 286 EUR
129-0582 129-0583 129-0578 129-0584 129-0585 129-0586 129-0587 129-0588 129-0589 129-0579 129-0580 129-0581
VWR®, Sacos descartáveis
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Para eliminação segura de resíduos laboratoriais como é o caso de pontas de pipeta, caixas de Petri descartáveis, tubos de amostras, etc. PP, 40 µm de espessura, transparentes, com ou sem impressão de 'Risco biológico'.
  • Resistentes ao calor até 145 °C
  • Autoclaváveis