3-Pentanona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99%
CAS No.: 96-22-0
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(45°F)
Refractive Index: 1.3920
Odour: Acetone-like
Melting Point: -39°
Boiling Point: 102-103°
Beilstein Reference: 635749
Merck Reference: 14,3121
UN No.: 1156
MDL No.: MFCD00009320
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 102…103 °C Ponto de Fusão: –39 °C Densidade: 0,812 Ponto de Inflamação: 7 °C (45 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009320 Número CAS: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN: 1156 ADR: 3,II Merck Index: 14,3121 |