Print…
3-Pentanona 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
155815000 155810025
ACRO155815000EA 38.6 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanona 98%, puro
3-Pentanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 100…102 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –40 °C
Densidade: 0,815 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009320
Número CAS: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %