Print…
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17515.14 A17515.06
A17515.14EA 371 EUR
A17515.14 A17515.06
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde ≥98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 2420-16-8 Molecular Formula: C7H5ClO2 Formula Weight: 156.57 Melting Point: 128-132° MDL No.: MFCD00016981
Fórmula: C₇H₅ClO₂
Ponto de ebulição: 251 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Densidade: 1,0404 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016981
Número CAS: 2420-16-8