Print…
2-Pentanona para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.05965.0500 8.05965.0100
8.05965.0500EA 142 EUR
8.05965.0500 8.05965.0100
2-Pentanona para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Pentanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 100 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009400
Número CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Encomendar
Solubility 43 g/l (25 °C)
Melting Point -78 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 101 - 103 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 37 hPa (20 °C)
Flash Point 7 °C
Refractive Index 1.3895 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 8.2 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 449 °C