2-Pentanona ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L13262.14
L13262.22
L13262.36
L13262.14EA
31.3
EUR
L13262.14
L13262.22
L13262.36
2-Pentanona ≥99%
2-Pentanona
Purity: 99+%
CAS No.: 107-87-9
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 7°(44°F)
Refractive Index: 1.3905
Melting Point: -78°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 506058
Merck Reference: 14,6114
UN No.: 1249
MDL No.: MFCD00009400
Fórmula:
C₅H₁₀O Ponto de ebulição: 100…101 °C Ponto de Fusão: –78 °C Densidade: 0,813 Ponto de Inflamação: 7 °C (44 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009400 Número CAS: 107-87-9 EINECS: 203-528-1 UN: 1249 ADR: 3,II Merck Index: 14,6114 |