Print…
2-Pentanona 99%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
123502500 123500025 123500010 123500100
ACRO123502500EA 29.4 EUR
ACRO123502500 ACRO123500025 ACRO123500010 ACRO123500100
2-Pentanona 99%, puro
2-Pentanona
Fórmula: C₅H₁₀O
Ponto de ebulição: 100…103 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 0,809 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009400
Número CAS: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %