Print…
2-Hexanona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
146881000 146885000 146880025
146881000.EA 108 EUR
146881000. 146885000. 146880025.
2-Hexanona 98%
2-Hexanona
Fórmula: C₆H₁₂O
Ponto de ebulição: 127 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –57 °C
Densidade: 0,81 g/cm³
Ponto de Inflamação: 23 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009482
Número CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,06060
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3995 to 1.4015 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %