Print…
Palladium(II) trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
299685-1G 299685-5G
SIAL299685-1GEA 238 EUR
SIAL299685-1G SIAL299685-5G
Palladium(II) trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Palladium(II) trifluoroacetate
Fórmula: C₄F₆O₄Pd
Peso Molecular: 332.45 g/mol
Número MDL : MFCD00013204
Número CAS: 42196-31-6