Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Palladium(II) 2,2,2-trifluoroacetate
39448.03
39448.06
39448.03EA
141
EUR
39448.03
39448.06
Palladium(II) trifluoroacetate ≥97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Purity: 97%
CAS No.: 42196-31-6
Molecular Formula: Pd(O2CCF3)2
Formula Weight: 332.44
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013204
Fórmula:
C₄F₆O₄Pd Peso Molecular: 332.45 g/mol Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013204 Número CAS: 42196-31-6 |