Print…
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
317020010 317020050
ACRO317020010EA 123 EUR
ACRO317020010 ACRO317020050
Palladium(II) trifluoroacetate 97%
Palladium(II) trifluoroacetate
Fórmula: C₄F₆O₄Pd
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013204
Número CAS: 42196-31-6
Encomendar
Appearance Tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay 30.9 to 33.2 % (Pd)